4-Amino-5-fluorchinazolin
Lieferant: FLUOROCHEM
003992-1G
003992-5G
FLUO003992-1GEA
345
EUR
FLUO003992-1G
FLUO003992-5G
4-Amino-5-fluorchinazolin
4-Amino-5-fluoroquinazoline
Formel:
C₈H₆FN₃ |
MDL:
MFCD00153064 CAS-Nummer: 137553-48-1 |