2,4-Diamino-6-nitrochinazolin
Lieferant: FLUOROCHEM
023271-1G 023271-5G
FLUO023271-1GEA 61.1 EUR
FLUO023271-1G FLUO023271-5G
2,4-Diamino-6-nitrochinazolin
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Formel: C₈H₇N₅O₂
Molecular Weight: 205,18 g/mol
MDL: MFCD00023910
CAS-Nummer: 7154-34-9