Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acetaldoxime
A10640.18
A10640.30
A10640.18EA
58.3
EUR
A10640.18
A10640.30
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 107-29-9
Molecular Formula: CH3CH=NOH
Formula Weight: 59.07
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Characteristic
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1209252
Merck Reference: 14,42
UN No.: 2332
MDL No.: MFCD00002124
Formel:
C₂H₅NO Molecular Weight: 59,07 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C Dichte: 0,969 Flammpunkt: 36 °C (96 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002124 CAS-Nummer: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN: 2332 ADR: 3,III Merck Index: 14,42 |