Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Acetaldoxime
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41085.0050 8.41085.0250
8.41085.0050EA 109 EUR
8.41085.0050 8.41085.0250
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Formel: C₂H₅NO
Molecular Weight: 59.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C