Methyl-3-methoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-methoxypropionate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
407429-1L
407429-250ML
SIAL407429-1LEA
129
EUR
SIAL407429-1L
SIAL407429-250ML
Methyl-3-methoxypropionat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methoxypropionat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,1311 g/mol |
MDL:
MFCD00059085 CAS-Nummer: 3852-09-3 EINECS: 223-358-1 UN: 3272 ADR: 3,III |