Dinonylphthalat Gemisch aus Isomeren 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
408770250
408771000
ACRO408770250EA
84.2
EUR
ACRO408770250
ACRO408771000
Dinonylphthalat Gemisch aus Isomeren 96%
Dinonylphthalat
Formel:
C₂₆H₄₂O₄ Siedepunkt: 279…287 °C (760 mmHg) Dichte: 0,97 g/cm³ Flammpunkt: 216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036237 CAS-Nummer: 84-76-4 EINECS: 201-560-0 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % (sum of isomers) |