Rhodium(II)acetat dimer (∼46% Rh), wasserfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
268630010 268632500 268630050
ACRO268630010EA 1152 EUR
ACRO268630010 ACRO268632500 ACRO268630050
Rhodium(II)acetat dimer (∼46% Rh), wasserfrei
Rhodium(II)acetat dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
Schmelzpunkt: 205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003538
CAS-Nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)