Rhodium(II)acetat dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
209058-1G
209058-250MG
209058-50MG
SIAL209058-1GEA
820
EUR
SIAL209058-1G
SIAL209058-250MG
SIAL209058-50MG
Rhodium(II)acetat dimer, Sigma-Aldrich®
Rhodium(II)acetat dimer
Formel:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Molecular Weight: 441,987 g/mol |
MDL:
MFCD00003538 CAS-Nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |