Rhodium(II)acetat dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
482285-1G 482285-250MG
SIAL482285-1GEA 1490 EUR
SIAL482285-1G SIAL482285-250MG
Rhodium(II)acetat dimer, Sigma-Aldrich®
Rhodium(II)acetat dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
MDL: MFCD00003538
CAS-Nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8