Rhodium(II)acetat dimer Dihydrat ca 43% Rh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
197610010 197612500
ACRO197610010EA 1152 EUR
ACRO197610010 ACRO197612500
Rhodium(II)acetat dimer Dihydrat ca 43% Rh
Rhodium(II)acetat dimer Dihydrat
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149212
CAS-Nummer: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 43 % (Rh)