Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di-o-tolylchlorophosphine, Chlorodi(o-tolyl)phosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686697-1G
686697-5G
SIAL686697-1GEA
91.5
EUR
SIAL686697-1G
SIAL686697-5G
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(2-methylphenyl)phosphin
Formel:
C₁₄H₁₄ClP Molecular Weight: 248.688 g/mol |
MDL:
MFCD04038733 CAS-Nummer: 36042-94-1 UN: 1760 ADR: 8 II |