α-Chlorthioanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chloromethyl phenyl sulphide
216631-25G 216631-5G
SIAL216631-25GEA 309 EUR
SIAL216631-25G SIAL216631-5G
α-Chlorthioanisol, Sigma-Aldrich®
α-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
MDL: MFCD00000921
CAS-Nummer: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7