3-Amino-3-(2-methylphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
7R-0653.500 7R-0653.1
BIOT7R-0653.500EA 0 EUR
BIOT7R-0653.500 BIOT7R-0653.1
3-Amino-3-(2-methylphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-methylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MDL: MFCD01871311
CAS-Nummer: 68208-16-2