3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
H33566.03
H33566.06
H33566.14
H33566.03EA
28.1
EUR
H33566.03
H33566.06
H33566.14
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Purity: 96%
CAS No.: 10538-49-5
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 61-66°
MDL No.: MFCD00060325
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molecular Weight: 210,23 g/mol Schmelzpunkt: 61…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060325 CAS-Nummer: 10538-49-5 |