4-(Difluormethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004833-5G 004833-1G
FLUO004833-5GEA 156 EUR
FLUO004833-5G FLUO004833-1G
4-(Difluormethoxy)benzonitril
4-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
MDL: MFCD00085006
CAS-Nummer: 90446-25-6