3,3-Dimethylpiperidin 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

H25753.03 H25753.MD H25753.06
H25753.03EA 165 EUR
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidin 95%
3,3-Dimethylpiperidin

Purity: 95% CAS No.: 1193-12-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Amine-like Boiling Point: 134-136° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005995

Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 134…136 °C
Dichte: 0,81
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005995
CAS-Nummer: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR