2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) überwiegend cis 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24524.06 B24524.18
B24524.06EA 24.6 EUR
B24524.06 B24524.18
2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) überwiegend cis 99%
2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Purity: 99% CAS No.: 504-03-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -20° Boiling Point: 126-129° Beilstein Reference: 79827 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00066304
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 126…129 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 0,832
Flammpunkt: 11 °C (51 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066304
CAS-Nummer: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
UN: 2733
ADR: 3,II