D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
L07190.06
L07190.14
L07190.06EA
18.5
EUR
L07190.06
L07190.14
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin ≥98%
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Purity: 98+%
CAS No.: 22818-40-2
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2210998
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004262 CAS-Nummer: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |