D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215333-100G 215333-25G
SIAL215333-100GEA 38.6 EUR
SIAL215333-100G SIAL215333-25G
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin, Sigma-Aldrich®
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.16 g/mol
MDL: MFCD00004262
CAS-Nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7