L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Oxfenicine, H-Phg(4-OH)-OH
56160-10G
56160-50G
SIAL56160-10GEA
120
EUR
SIAL56160-10G
SIAL56160-50G
L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin, Sigma-Aldrich®
L(+)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00065932 CAS-Nummer: 32462-30-9 EINECS: 251-061-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)