6-Brom-2-naphthylamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Bromonaphthalen-2-amine, 2-Amino-6-bromonaphthalene
AN-1284-5G AN-1284-1G
COBBAN-1284-5GEA 196 EUR
COBBAN-1284-5G COBBAN-1284-1G
6-Brom-2-naphthylamin
6-Brom-2-naphthylamin
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222.0812 g/mol
MDL: MFCD01026466
CAS-Nummer: 7499-66-3