3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
L19524.14
L19524.06
L19524.14EA
351
EUR
L19524.14
L19524.06
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid ≥98%
3-Brom-4-nitropyridin-N-oxid
Purity: 98+%
CAS No.: 1678-49-5
Molecular Formula: C5H3BrN2O3
Formula Weight: 219.00
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 150822
Formel:
C₅H₃BrN₂O₃ Molecular Weight: 219,00 g/mol Schmelzpunkt: 152…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085925 CAS-Nummer: 1678-49-5 |