4,5-Difluorsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD H32680.03
H32680.MDEA 55.2 EUR
H32680.MD H32680.03
4,5-Difluorsalicylaldehyd ≥98%
4,5-Difluorsalicylaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 199287-52-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD08458005
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458005
CAS-Nummer: 199287-52-0