3-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
006235-1G 006235-5G
FLUO006235-1GEA 36.9 EUR
FLUO006235-1G FLUO006235-5G
3-Fluorsalicylaldehyd
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,12 g/mol
MDL: MFCD00003319
CAS-Nummer: 394-50-3