4-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
013957-1G
013957-5G
FLUO013957-1GEA
76.2
EUR
FLUO013957-1G
FLUO013957-5G
4-Fluorsalicylaldehyd
4-Fluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,1118 g/mol |
MDL:
MFCD03788526 CAS-Nummer: 348-28-7 |