Tetrafluorisophthalsäure

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid

FL7366.10 FL7366.50
CHMPFL7366.10EA 0 EUR
CHMPFL7366.10 CHMPFL7366.50
Tetrafluorisophthalsäure
Tetrafluorisophthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238,0927 g/mol
MDL: MFCD00042379
CAS-Nummer: 1551-39-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR