Tetrafluorisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
337668-1G 337668-5G
SIAL337668-1GEA 185 EUR
SIAL337668-1G SIAL337668-5G
Tetrafluorisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Tetrafluorisophthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238,0927 g/mol
MDL: MFCD00042379
CAS-Nummer: 1551-39-9