Fluorid-Standardlösung, 10 mg/l F- in Wasser (aus NaF) gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4
Lieferant: Bernd Kraft
04389.2000
04389.3000
KRAF04389.2000EA
65.4
EUR
KRAF04389.2000
KRAF04389.3000
Fluorid-Standardlösung, 10 mg/l F- in Wasser (aus NaF) gemäß DIN 38405-4:1985, DEV D4
Standards
Anionische Standards
Fluorid-Standards