2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
544280-1G 544280-5G
SIAL544280-1GEA 0 EUR
SIAL544280-1G SIAL544280-5G
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HCl₃O₂S₂
Molecular Weight: 251.54 g/mol
MDL: MFCD00051665
CAS-Nummer: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8 II