3-Methoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methoxypropanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
374547-10ML 374547-50ML
SIAL374547-10MLEA 201 EUR
SIAL374547-10ML SIAL374547-50ML
3-Methoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropionsäure
Formel: C₄H₈O₃
Molecular Weight: 104,1100 g/mol
MDL: MFCD00042654
CAS-Nummer: 2544-06-1