2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
005640-1G 005640-5G
FLUO005640-1GEA 209 EUR
FLUO005640-1G FLUO005640-5G
2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol
2-Chlor-6-fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₈ClFO
Molecular Weight: 174,60 g/mol
MDL: MFCD01631367
CAS-Nummer: 261762-79-2