5-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1162-5G
OT-1162-1G
COBBOT-1162-5GEA
1180
EUR
COBBOT-1162-5G
COBBOT-1162-1G
5-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
5-Brom-2-(2-methoxyethoxy)anisol
Formel:
C₁₀H₁₃BrO₃ |
MDL:
MFCD15143589 CAS-Nummer: 1092563-27-3 |