5-Formylsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid
013893-5G 013893-1G
FLUO013893-5GEA 48.8 EUR
FLUO013893-5G FLUO013893-1G
5-Formylsalicylsäure
5-Formylsalicylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,1308 g/mol
MDL: MFCD00006945
CAS-Nummer: 616-76-2
EINECS: 210-492-0