2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26464.03 H26464.09
H26464.03EA 47.4 EUR
H26464.03 H26464.09
2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril ≥97%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 128593-93-1 Molecular Formula: C7H2Cl2FN Formula Weight: 190.00 Melting Point: 44-47° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03840469
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Molecular Weight: 190.00 g/mol
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840469
CAS-Nummer: 128593-93-1
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1 III