4-Chlor-o-anisidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-2-methoxyaniline
AN-1172-5G
AN-1172-1G
COBBAN-1172-5GEA
460
EUR
COBBAN-1172-5G
COBBAN-1172-1G
4-Chlor-o-anisidin
4-Chlor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Molecular Weight: 157,5975 g/mol |
MDL:
MFCD06801386 CAS-Nummer: 93-50-5 EINECS: 202-251-3 |