1-Brom-3-hexylbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26063.14
H26063.06
H26063.14EA
235
EUR
H26063.14
H26063.06
1-Brom-3-hexylbenzol ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 38409-59-5
Molecular Formula: C12H17Br
Formula Weight: 241.17
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₇Br Molecular Weight: 241,17 g/mol Siedepunkt: 90…98 °C (5 mmHg) Dichte: 1,179 Flammpunkt: >120 °C (248 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909567 CAS-Nummer: 38409-59-5 |