3,5-Dichlor-4-ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5538-5G BB-5538-1G
COBBBB-5538-5GEA 595 EUR
COBBBB-5538-5G COBBBB-5538-1G
3,5-Dichlor-4-ethoxyphenylboronsäure
3,5-Dichlor-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BCl₂O₃
MDL: MFCD08701776
CAS-Nummer: 1107604-10-3