5-Brom-2,4-difluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
H32155.06 H32155.14
H32155.06EA 73.7 EUR
H32155.06 H32155.14
5-Brom-2,4-difluortoluol ≥98%
5-Brom-2,4-difluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 159277-47-1 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 MDL No.: MFCD15144620
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15144620
CAS-Nummer: 159277-47-1