4-Brombenzylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Bromo-4-(methoxymethyl)benzene
680419-10G
680419-1G
SIAL680419-10GEA
172
EUR
SIAL680419-10G
SIAL680419-1G
4-Brombenzylmethylether, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzylmethylether
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,0600 g/mol |
MDL:
MFCD09265134 CAS-Nummer: 1515-88-4 |