Benzylchloromethylether 75%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 29 EUR
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzylchloromethylether 75%
Benzylchloromethylether
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000886
CAS-Nummer: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %