Benzylchloromethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
((Chloromethoxy)methyl)benzene
13282-10ML
13282-50ML
SIAL13282-10MLEA
50.7
EUR
SIAL13282-10ML
SIAL13282-50ML
Benzylchloromethylether, Sigma-Aldrich®
Benzylchloromethylether
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD00000886 CAS-Nummer: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |