2,4-Dinitro-5-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
004969-1G
004969-5G
FLUO004969-1GEA
85.1
EUR
FLUO004969-1G
FLUO004969-5G
2,4-Dinitro-5-fluortoluol
2,4-Dinitro-5-fluortoluol
Formel:
C₇H₅FN₂O₄ Molecular Weight: 200.1240 g/mol |
MDL:
MFCD00205111 CAS-Nummer: 349-01-9 |