Benzylmethylether ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Methoxymethyl)benzene
B23490.09
B23490.18
B23490.09EA
40.8
EUR
B23490.09
B23490.18
Benzylmethylether ≥97%
Benzylmethylether
Purity: 99%
CAS No.: 538-86-3
Molecular Formula: C6H5CH2OCH3
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: -53°
Boiling Point: 173-175°
Merck Reference: 14,1140
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00025901
Formel:
C₈H₁₀O Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 173…175 °C Schmelzpunkt: –53 °C Dichte: 0,940 Flammpunkt: 56 °C (133 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025901 CAS-Nummer: 538-86-3 EINECS: 208-705-7 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,1140 |