1-Brom-4-(trans-4-butylcyclohexyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7499-5G
OS-7499-25G
OS-7499-1G
COBBOS-7499-5GEA
204
EUR
COBBOS-7499-5G
COBBOS-7499-25G
COBBOS-7499-1G
1-Brom-4-(trans-4-butylcyclohexyl)benzol
1-Bromo-4-(trans-4-butylcyclohexyl)benzene
Formel:
C₁₆H₂₃Br |
MDL:
MFCD06658187 CAS-Nummer: 516510-78-4 |