1-Brom-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7496-25G OS-7496-1G OS-7496-5G
COBBOS-7496-25GEA 0 EUR
COBBOS-7496-25G COBBOS-7496-1G COBBOS-7496-5G
1-Brom-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzol
1-Bromo-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzene
Formel: C₁₄H₁₉Br
MDL: MFCD08275628
CAS-Nummer: 91538-82-8
EINECS: 422-030-7