Homophthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
156300050
156300250
156301000
ACRO156300050EA
31.4
EUR
ACRO156300050
ACRO156300250
ACRO156301000
Homophthalsäureanhydrid 98%
Homophthalsäureanhydrid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162.14 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006894 CAS-Nummer: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...