DL-Glutaminsäure Monohydrat 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
DL-Glutamic Acid Monohydrate
119930010
119931000
119930250
ACRO119930010EA
354
EUR
ACRO119930010
ACRO119931000
ACRO119930250
DL-Glutaminsäure Monohydrat 98+%
DL-Glutaminsäure Monohydrat
Formel:
C₅H₉NO₄·1H₂O Molecular Weight: 165,15 g/mol (147,13 anhy) Schmelzpunkt: 194 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150703 CAS-Nummer: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |