DL-Glutaminsäure Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DL-Glutamic Acid Monohydrate
A17719.14 A17719.22 A17719.36
A17719.14EA 29.2 EUR
A17719.14 A17719.22 A17719.36
DL-Glutaminsäure Monohydrat ≥99%
DL-Glutaminsäure Monohydrat
Purity: 99% CAS No.: 19285-83-7 Molecular Formula: C5H9NO4.H2O Formula Weight: 165.15 (147.13anhy) Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4155097 Merck Reference: 14,4469 MDL No.: MFCD00150703
Formel: C₅H₉NO₄·1H₂O
Molecular Weight: 165,15 g/mol (147,13 anhy)
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,460
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150703
CAS-Nummer: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Merck Index: 14,4469