DL-Glutaminsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DL-Glutamic Acid Monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1126-100G
G1126-1KG
G1126-25G
SIALG1126-100GEA
210
EUR
SIALG1126-100G
SIALG1126-1KG
SIALG1126-25G
DL-Glutaminsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
DL-Glutaminsäure Monohydrat
Formel:
C₅H₉NO₄·1H₂O Molecular Weight: 165,15 g/mol (147,13 anhy) |
MDL:
MFCD00150703 CAS-Nummer: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |