(±)-Asparaginsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Aminobutanedioic acid, DL-Aspartic acid
A13646.0E A13646.22 A13646.36
A13646.0EEA 249 EUR
A13646.0E A13646.22 A13646.36
(±)-Asparaginsäure ≥98%
(±)-Asparaginsäure
Purity: 98+% CAS No.: 617-45-8 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.10 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 774618
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133.10 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063083
CAS-Nummer: 617-45-8
EINECS: 210-513-3